Få mere at vide
Talaporfin sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Talaporfin (ME2906
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Talaporfin sodium |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 220201-34-3 |
| Farve | Black |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H37N5Na4O9 |
| Synonym | ME2906 Mono-L-aspartyl chlorin e6 NPe6 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 25 mg/mL (31.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O[Na])C[C@@H](C(O[Na])=O)NC(C/C1=C2[C@@H](CCC(O[Na])=O)[C@H](C)C(/C=C3C(C)=C(C=C)/C(N/3)=C/C(C(C)=C/4CC)=NC4=C/C5=C(C)C(C(O[Na])=O)=C1N5)=N\2)=O |
| Vis mere |