Få mere at vide
Agilent BioTek Take3 og Take3 Trio Micro-Volume mikroplader
Take3 og Take3 Trio Micro-Volume plader udvider funktionaliteten af mikropladespektrofotometre, multi-mode og hybridlæsere, mens de reducerer prøvevolumener, omkostninger og tid, der kræves til rutinemæssig kvantificering
27005.00 DKK - 46625.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Nukleinsyre- og proteinkvantificering, in-situ fluorometrisk Pprotein-kvantificering, 260/280 og 260/230 proteinrenhedsmålinger, meget lavt volumen in-situ BCA assay, spektral scanning af enkelte eller flere lavvolumenprøver |
---|
Artikelnummer | Brand | Antal stillinger | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal stillinger | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10626785
![]() |
Agilent BioTek
TAKE3SN |
16 |
27005.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12568836
![]() |
Agilent BioTek
TAKE3TRIO-SN |
48 |
46625.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Mål op til 16 (Take3 ) eller 48 (Take3 Trio) μ2 L prøver ad gangen uden fortynding eller særlig behandling.
- Kompatibel med Agilent BioTek Eon, Epoke, Synergi, PowerWave XS2 spektrofotometre
- Inkluderer Gen5 software med forprogrammerede mikrovolumen nukleinsyre- og proteinkvantificeringsprotokoller
- Absorbans- og fluorescensdetektionsevne
- Nem vedligeholdelse: Du skal blot tørre prøvesteder af
- Robust design
- Take3 Trio har to lokationer til BioCell målinger
- Læs microspots, BioCells eller standard cuvets
Take3 (11-120-571) tilbyder:
- 16 mikropletter til μ2 L prøver; to lokationer for proprietære BioCell målinger (BioCell valgfrit) og et sted for standard kuvetmål
- 48 mikropletter til 2 μL prøver; to lokationer for proprietære BioCell målinger (BioCell valgfri)
Nukleinsyre- og proteinkvantificering, in-situ fluorometrisk proteinkvantificering, 260/280 og 260/230 proteinrenhedsmålinger, meget lavt volumen in-situ BCA assay, spektral scanning af enkelte eller flere lavvolumenprøver
Tekniske data
Nukleinsyre- og proteinkvantificering, in-situ fluorometrisk Pprotein-kvantificering, 260/280 og 260/230 proteinrenhedsmålinger, meget lavt volumen in-situ BCA assay, spektral scanning af enkelte eller flere lavvolumenprøver |