missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TAK 960 hydrochloride

Beskrivelse
TAK 960 hydrochloride is a potent PLK1 inhibitor (IC50 values are 0.8, 16.9 and 50.2 nM for PLK1, PLK2 and PLK3 respectively). Exhibits >20-fold selectivity for PLK1 over FAK, MLCK and FES, and has minimal activity against a panel of 282 other kinases. Inhibits proliferation of a range of cancer cell lines in vitro and inhibits tumor growth of multiple human cancer cell xenografts in vivo. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2108449-45-0 |
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | TAK 960 hydrochloride |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 598.06 |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?