Få mere at vide
TAK-901, MedChemExpress
Beskrivelse
TAK-901 is a multi-targeted aurora inhibitor with IC50s of 21 and 15 nM for aurora A and B, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAK-901 |
| CAS | 934541-31-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H32N4O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (3.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(NC1CCN(CC1)C)C2=C(C3=C(C4=CC(C)=CN=C4N3)C(C5=CC=CC(S(=O)(CC)=O)=C5)=C2)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.64 |
| Formel vægt | 504.64 |
| Vis mere |