missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TAK-659 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
TAK-659 hydrochloride is a highly potent, selective, reversible and orally available dual inhibitor of spleen tyrosine kinase (SYK) and fms related tyrosine kinase 3 (FLT3), with an IC50 of 3.2 nM and 4.6 nM for SYK and FLT3, respectively. TAK-659 hydrochloride induces cell death in tumor cells but not in nontumor cells, and with potential for the treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAK-659 hydrochloride |
| CAS | 1952251-28-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H22ClFN6O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 2 mg/mL (5.25 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | FC1=C(N[C@@H]2CCCC[C@@H]2N)N=C(C3=CN(C)N=C3)C4=C1CNC4=O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.85 |
| Formel vægt | 380.85 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?