Få mere at vide
TAK-580, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466686 100 mg 100mg
16416398 10 mg 10mg
16408987 5 mg -
16402507 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15246
MedChemExpress TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAK-580
CAS 1096708-71-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12Cl2F3N7O2S
Mængde 100 mg
Synonym MLN 2480 BIIB-024
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (98.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC=NC(C(N[C@@H](C2=NC=C(C(NC3=NC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3)=O)S2)C)=O)=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 506.29
Formel vægt 506.29
Procent renhed 98.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.