Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TAK 21d
Beskrivelse
TAK 21d is a potent FAAH inhibitor; (IC50 values are 0.28 and 0.72 nM, at rat and human FAAH respectively). Displays analgesic effects in vivo models of neuropathic and inflammatory pain. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-2-pyrimidinyl]-N-3-pyridazinyl-1-piperazinecarboxamide |
| CAS | 1143578-94-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H17F2N7O |
| Formel vægt | 397.38 |
| Renhed | >98% |