Få mere at vide
Tafenoquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tafenoquine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28F3N3O3/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 463.2083 |