Få mere at vide
Tafenoquine Succinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tafenoquine Succinate |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28F3N3O3.C4H6O4/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vægt | 581.2349 |