Få mere at vide
Tafenoquine Succinate, MedChemExpress
Beskrivelse
Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tafenoquine Succinate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 106635-81-8 |
| Farve | Light Nude |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H34F3N3O7 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | WR 238605 (Succinate) |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (214.93 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |