Få mere at vide
Tafamidis, Mikromol
Artikelnummer. 30462100
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30462100 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3971.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tafamidis, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tafamidis
CAS 594839-88-0
Analyt- eller komponentnavne Tafamidis
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H7 Cl2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6-Benzoxazolecarboxylic acid, 2-(3,5-dichlorophenyl)-, 2-(3,5-Dichlorophenyl)-6-benzoxazolecarboxylic acid, Fx 1006, Tafamidis, Vyndaqel
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl2NO3/c15-9-3-8(4-10(16)6-9)13-17-11-2-1-7(14(18)19)5-12(11)20-13/h1-6H,(H,18,19)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)c1ccc2nc(oc2c1)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
IUPAC navn 2-(3,5-dichlorophenyl)-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 308.1163
Mængde 250 mg
Formel vægt 306.9803 g/mol