Få mere at vide
Tafamidis, Mikromol
Beskrivelse
Tafamidis, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tafamidis |
| CAS | 594839-88-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tafamidis |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H7 Cl2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Benzoxazolecarboxylic acid, 2-(3,5-dichlorophenyl)-, 2-(3,5-Dichlorophenyl)-6-benzoxazolecarboxylic acid, Fx 1006, Tafamidis, Vyndaqel |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7Cl2NO3/c15-9-3-8(4-10(16)6-9)13-17-11-2-1-7(14(18)19)5-12(11)20-13/h1-6H,(H,18,19) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2nc(oc2c1)c3cc(Cl)cc(Cl)c3 |
| Vis mere |