Få mere at vide
TAE-buffer, Tris-acetat-EDTA, 50X opløsning, elektroforese, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Tris-acetat-EDTA, CAS-nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, Grå, Tris (24%), Eddikesyre (5,0%) og EDTA (< 2%), DNase fri, Pass Test, Filtreret gennem et 0,2 mikron filter., Elektroforese, 50X opløsning, Poly CUBE, Flydende, Protease fri, DNase-, RNase- og Protease-fri, RT
- Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge Fisher BioReagents 50X TAE Solution - fortynd blot efter behov!
- 50X opløsning indeholder 2M tris-acetat og 0,050M EDTA
- For at tilberede en 1X opløsning blandes en volumen af Fisher BioReagents 50X TAE
- Opløsning med 49 volumener ultrarent vand, såsom BP2819
- Testet for fravær af DNase, RNase og protease
- Filtreret, autoklaveret og funktionelt testet til brug i elektroforeseapplikationer
- TAE er en almindeligt anvendt buffer til elektroforese af nukleinsyrer i agarosegeler
- Kun beregnet til laboratorieforskning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-Acetate-EDTA |
| Navn note | 50X-løsning |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
| DNase | DNase fri |
| Gennemfiltreret | Filtreret gennem et 0,2 mikron filter. |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Emballage | Nalgene Poly flaske |
| Protease | Protease fri |
| Show More |