Få mere at vide
TAE Buffer, 50X, Serva Electrophoresis™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAE Buffer |
| Farve | Colorless |
| Analysecertifikat | 1907/2006/EC |
| Koncentration | 50X |
| Til brug med (applikation) | Electrophoresis of nucleic acids |
| pH | 8.3 |
| Fysisk form | Solution |
| Mængde | 1 L |
| Formulering | 242.3g/L Tris, 18.6g/L EDTA-Na2-salt, 60.05g/L Acetic acid |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TAE buffer (50x)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.