Få mere at vide
TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 l
5 l
Emballage:
Nalgene flaske
Opretstående karton
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAE Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 1 l |
| Emballage | Nalgene flaske |
| Grad | Molekylærbiologi, Ultrapure |