Få mere at vide
TAE Buffer, 10X, Serva Electrophoresis™
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAE Buffer |
| Farve | Colorless |
| Analysecertifikat | 1907/2006/EC |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Electrophoresis of nucleic acids |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Solution |
| Mængde | 10 l |
| Formulering | 48.46g/L (0.4M) Tris, 3.72g/L(0.01M) EDTA-Na2-salt, 12.01g/L (0.2M) Acetic acid |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.