Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA
Beskrivelse
TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA anvendes til elektroforese af nukleinsyrer i agarose og polyacrylamidgel. Den fungerer som en løbebuffer og som en gelpræparationsbuffer. Det er også nyttigt til nukleinsyreseparationer, dvs. DNA og RNA. Yderligere bruges det til ikke-denaturerende RNA-agarosegelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA tillader nukleinsyreseparation
Anvendelse
•Denne buffer er blevet brugt til at fremstille agarose- og polyacrylamidgeler til elektroforese af nukleinsyrer
• Den bruges som en løbe- og gelpræparationsbuffer, og den bruges også til ikke-denaturerende RNA-agarosegelelektroforese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer |
| Oversigt | Colorless |
| Koncentration | 50X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
Sikkerhed og håndtering
- TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetate, EDTA