Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TAE (10X), TRIS + acetat + EDTA
Beskrivelse
TAE bruges til DNA-agarosegelelektroforese, men bruges også til ikke-denaturerende RNA-agarosegelelektroforese, der bruges i forskellige koncentrationer til at studere mobiliteten af DNA i opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- TAE (10X), TRIS + acetat + EDTA tillader nukleinsyreseparation
Anvendelse
- Denne buffer er blevet brugt til at fremstille agarose- og polyacrylamidgeler til elektroforese af nukleinsyrer
- Den bruges som en løbe- og gelpræparationsbuffer, og den bruges også til ikke-denaturerende RNA-agarosegelelektroforese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAE (10X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 L |
| MDL nummer | MFCD00236357 |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible. |