missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tadalafil

Beskrivelse
Potent and highly selective PDE5 inhibitor (IC50 = 5 nM). Exhibits > 2000-fold selectivity for PDE5 over PDEs 1,2,3 and 4 and 1000-fold selectivity over PDE6. Reduces blood pressure in hypertensive rats. Also delays tumor growth in a mouse model via inhibition of MDSC-mediated immunosuppression. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b] |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formel vægt | 389.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.411 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?