Få mere at vide
Tadalafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474137
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474137 50 mg
16427976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY90009A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tadalafil
CAS 171596-29-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19N3O4
Mængde 50 mg
Synonym IC-351
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMIL O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Molekylvægt (g/mol) 389.4
Formel vægt 389.4
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation