Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tadalafil, 97 %
Artikelnummer. 16584344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584344 5 g
16574344 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584344 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461940050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171596-29-5 | C22H19N3O4 | 389.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171596-29-5
Molekylær formel C22H19N3O4
Molekylvægt (g/mol) 389.41
InChI nøgle WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
IUPAC navn (2R,8R)-2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-6-methyl-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.03,8.0111,16]heptadeca-1(10),11,13,15-tetradioen-4,7-tetraen-4,7-
SMIL CN1CC(=O)N2[C@H](CC3=C(NC4=CC=CC=C34)[C@H]2C2=CC=C3OCOC3=C2)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tadalafil
Smeltepunkt 296.0°C to 303.0°C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: <1 mg/mL Other solubilities: 78 mg/mL dmso, <1 mg/mL ethanol
Formel vægt 389.4