Beskrivelse
- Komfortabel at holde på grund af det ergonomisk designede håndtag
- Enestående Sartorius Optilock systemet giver fleksibilitet til lydstyrkejustering og låsning
- Kontrolleret og jævn spidsudkast med det nye Sartorius Optiject teknologi
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Optifit 200μ L, 350μ L, SafetySpace Filterspidser 120μ L |
| Justerbar spidsafstand | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Programmerbarhed | Nej |
| Vis mere |