Få mere at vide
Sartorius Tacta™ Mekaniske pipetter
Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
1
8
12
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
1000 til 10.000μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
500 til 5000μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Komfortabel at holde på grund af det ergonomisk designede håndtag
- Enestående Sartorius Optilock systemet giver fleksibilitet til lydstyrkejustering og låsning
- Kontrolleret og jævn spidsudkast med det nye Sartorius Optiject teknologi
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Optifit 200μ L, 350μ L, SafetySpace Filterspidser 120μ L |
| Justerbar spidsafstand | 4,5 til 33 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Tacta |
| Programmerbarhed | Nej |
| Vis mere |