Få mere at vide
Sartorius Tacta™ Mekaniske pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15546314 Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
1
8
12
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
1000 til 10.000μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
500 til 5000μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15546314
Brand: Sartorius LH729120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Exceptionelt afbalanceret design er ubesværet at bruge og usædvanligt behageligt at holde
  • Komfortabel at holde på grund af det ergonomisk designede håndtag
  • Enestående Sartorius Optilock systemet giver fleksibilitet til lydstyrkejustering og låsning
  • Kontrolleret og jævn spidsudkast med det nye Sartorius Optiject teknologi
  • Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
  • Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
  • Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Optifit 10μ L, SafetySpace Filtertip 10μ L
Justerbar spidsafstand 4,5 til 14,2 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 8
Produktlinje Tacta
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL