Få mere at vide
Sartorius Tacta™ Mekaniske pipetter
Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
1
8
12
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
1000 til 10.000μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
500 til 5000μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Komfortabel at holde på grund af det ergonomisk designede håndtag
- Enestående Sartorius Optilock systemet giver fleksibilitet til lydstyrkejustering og låsning
- Kontrolleret og jævn spidsudkast med det nye Sartorius Optiject teknologi
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
- Renewable Energy
- Non-Toxic
Tekniske data
Tekniske data
Kompatible tips | Optifit 10.000μ L |
Justerbar spidsafstand | 4,5 til 14,2 mm |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Rød |
Engangs | Genanvendelig |
Greb Type | Ergonomi |
Materiale | Polypropylen |
Antal kanaler | 1 |
Produktlinje | Tacta |
Programmerbarhed | Nej |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Tacta™ Mekaniske pipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion