Få mere at vide
Sartorius Tacta™ Mekaniske pipetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15506314 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Antal kanaler:
1
8
12
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
1000 til 10.000μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
500 til 5000μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
15506314 1 20 til 200 μL Gul Hver
15566304 1 0,1 til 3μ L Grå Hver
15576304 1 0,5 til 10 μL Grå Hver
15586304 1 2 til 20 μL Gul Hver
15596304 1 10 til 100μL Gul Hver
15516314 1 100 til 1000 μL Blå -
15526314 1 500 til 5000μ L Grøn Hver
15536314 1 1000 til 10.000μ L Rød Hver
15546314 8 0,5 til 10 μL Grå Hver
15556314 8 5 til 100 μL Gul Hver
15566314 8 30 til 300 μL Orange Hver
15576314 12 0,5 til 10 μL Grå Hver
15586314 12 5 til 100 μL Gul Hver
15596314 12 30 til 300 μL Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15506314 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LH729060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3706.35 DKK
    2716.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 989.89 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Exceptionelt afbalanceret design er ubesværet at bruge og usædvanligt behageligt at holde
  • Komfortabel at holde på grund af det ergonomisk designede håndtag
  • Enestående Sartorius Optilock systemet giver fleksibilitet til lydstyrkejustering og låsning
  • Kontrolleret og jævn spidsudkast med det nye Sartorius Optiject teknologi
  • Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
  • Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
  • Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Optifit 200μ L, 350μ L, SafetySpace Filterspidser 200μ L
Justerbar spidsafstand Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje Tacta
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL