Indeholder
3 MAX enkeltkanalspipetter (100 til 1000 μL, 500 til 5000 μL, 1 til 10mL), spidsstativer til 96 spidser (10 til 1000 μL) og pakket i en pose: 0,1 til 5 mL (100 spidser), 1 til 10 mL (250 spidser), 1 x lineært stativ, 3 x pipetteholdere
- Komfortabel at holde på grund af et ergonomisk designet håndtag
- Lave pipetterings- og spidsudskydningskræfter
- Nem spidsudskydning med den nye Optiject™-teknologi
- Det unikke Optilock™-system giver fleksibilitet til justering og fastlåsning af volumener
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
- Letlæseligt, firecifret volumendisplay hjælper med at indstille nøjagtige volumener
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Optifit-spidser af høj kvalitet til forskellige anvendelser
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Sartorius Optifit (0,1-10uL); Safetyspace spidser (0,1-10uL) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Model- | Tacta |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml |
| Vise | Firecifret volumendisplay |
| Vis mere |