Få mere at vide
Sartorius Tacta™ mekaniske pipettepakker
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Multipakker med mekaniske pipetter
Mængde:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volumen (metrisk):
0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL
100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml
2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
20μ L, 200μ L, 1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
3 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 μL, 20 til 200 μL, 100 til 1000 μL), 1 x 8-kanals pipette (30 til 300 μL), spidsstativer til 96 spidser (0,1 til 10 μL, 0,5 til 200 μL, 5 til 350 μL, 10 til 1000 μL), 1 x lineært stativ, 4 x pipetteholdere
- Komfortabel at holde på grund af et ergonomisk designet håndtag
- Lave pipetterings- og spidsudskydningskræfter
- Nem spidsudskydning med den nye Optiject™-teknologi
- Det unikke Optilock™-system giver fleksibilitet til justering og fastlåsning af volumener
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
- Letlæseligt, firecifret volumendisplay hjælper med at indstille nøjagtige volumener
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Optifit-spidser af høj kvalitet til forskellige anvendelser
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Model- | Tacta |
| Antal kanaler | 1 eller 8 |
| Produktlinje | Tacta |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL |
| Vise | Firecifret volumendisplay |
| Vis mere |