Få mere at vide
Sartorius Tacta™ mekaniske pipettepakker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15653104 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Multipakker med mekaniske pipetter
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
20 stk./pakke
Volumen (metrisk):
0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL
100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml
2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
20μ L, 200μ L, 1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15653104 Multipakker med mekaniske pipetter 20 stk./pakke 0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15663104 Multipakker med mekaniske pipetter 10 stk./pakke 0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL 1 sæt
15623104 Multipakker med mekaniske pipetter 10 stk./pakke 0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L 1 sæt
15643104 Multipakker med mekaniske pipetter 10 stk./pakke 0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15633104 Multipakker med mekaniske pipetter 20 stk./pakke 20μ L, 200μ L, 1000μ L 1 sæt
15683104 Multipakker med mekaniske pipetter 1/Pk. 0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL 1 sæt
15673104 Multipakker med mekaniske pipetter 20 stk./pakke 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL 1 sæt
15693104 Multipakker med mekaniske pipetter 1/Pk. 100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15653104 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LH729673
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Indeholder
4 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 μL, 10 til 100 μL, 20 til 200 μL, 100 til 1000 μL), spidsstativer til 96 spidser (0,1 til 10 μL, 0,5 til 200 μL, 10 til 1000 μL), 1 x lineært stativ, 4 x SINGLE pipetteholdere
Multipakker kombinerer et sæt Tacta mekaniske enkanalspipetter med matchende spidsbakker og nyttigt tilbehør. Sartorius Tacta mekaniske pipettepakker giver det bedste alternativ til at erstatte dine brugte mekaniske pipetter.
  • Komfortabel at holde på grund af et ergonomisk designet håndtag
  • Lave pipetterings- og spidsudskydningskræfter
  • Nem spidsudskydning med den nye Optiject™-teknologi
  • Det unikke Optilock™-system giver fleksibilitet til justering og fastlåsning af volumener
  • Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
  • Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
  • Letlæseligt, firecifret volumendisplay hjælper med at indstille nøjagtige volumener
  • Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
  • Fuldt autoklaverbar
  • Optifit-spidser af høj kvalitet til forskellige anvendelser
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Model- Tacta
Antal kanaler 1
Produktlinje Tacta
Sterilitet Ikke-steril
Type Multipakker med mekaniske pipetter
Volumen (metrisk) 0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Vise Firecifret volumendisplay
Inkluderer 4 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 μL, 10 til 100 μL, 20 til 200 μL, 100 til 1000 μL), spidsstativer til 96 spidser (0,1 til 10 μL, 0,5 til 200 μL, 10 til 1000 μL), 1 x lineært stativ, 4 x SINGLE pipetteholdere
Mængde 20 stk./pakke
UV overvågning Høj
garanti 2 år
Længde (metrisk) 138 mm (1-kanals, 1000 μL); 240 mm (8-kanals, 300 μL)
Vægt (metrisk) 79 g (1-kanals, 1000 μL); 138 g (8-kanals, 300 μL)