Indeholder
3 x enkeltkanalspipetter (2 til 20 μl, 20 til 200 μl, 100 til μ1000 l), spidsstativer med 96 spidser (0,5 til 200 μl, 10 til 1000 μl), 1 x lineært stativ, 3 x SINGLE pipetteholdere
- Komfortabel at holde på grund af et ergonomisk designet håndtag
- Lave pipetterings- og spidsudskydningskræfter
- Nem spidsudskydning med den nye Optiject™-teknologi
- Det unikke Optilock™-system giver fleksibilitet til justering og fastlåsning af volumener
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
- Letlæseligt, firecifret volumendisplay hjælper med at indstille nøjagtige volumener
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Optifit-spidser af høj kvalitet til forskellige anvendelser
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Model- | Tacta |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
| Volumen (metrisk) | 20μ L, 200μ L, 1000μ L |
| Vise | Firecifret volumendisplay |
| Vis mere |