Få mere at vide
Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde, TRC
Artikelnummer. 30420273
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420273 10 mg
30428433 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00415010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109466-74-2
Molekylær formel C11 H18 O3
Molekylvægt (g/mol) 198.26
Synonym 2-Propenal, 3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-2-methyl-, [1R-[1α(E),3α,4β]]- (9CI)
IUPAC navn (E)-3-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-2-methylprop-2-enal
SMIL CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18O3/c1-8(7-12)5-9-3-4-10(13)11(6-9)14-2/h5,7,9-11,13H,3-4,6H2,1-2H3/b8-5+/t9-,10+,11+/m0/s1
Formel vægt 198.1256