Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tacrolimus, 99+%
Artikelnummer. 15445769
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15445769 500 mg
15455769 50 mg
15435769 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
undefined
Artikelnummer. 15445769 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' J63571.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tacrolimus, CAS # 104987-11-3, også kendt som FK-506 eller fujimycin, er en makrolidforbindelse, der udviser immunsuppressive, neuroprotective og neuroregenerative aktiviteter og kan hæmme T-celleproliferation og aktivering. | CAS: 104987-11-3 | C44H69NR.12
Interagerer med immunfilinerne cyclophilin og FKBP-12. Tacrolimus bruges som et immunsuppressivt lægemiddel, der blokerer T-celleproliferation in vitro. Derudover anvendes det som forskningsværktøj i kemisk inducerede dimeriseringsapplikationer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Tacrolimus er et makrolid isoleret fra Streptomyces tsukubaensis, som udviser immunsuppressive, neuroprotetive og neuroregenerative aktiviteter og har evnen til at blokere T-celleproliferation og aktivering som reaktion på antigenisk eller mitogen stimulering
• Tacrolimus interagerer med immunfilinerne cyclophilin og FKBP-12. Tacrolimus binder til FKBP-12-proteinet (FK506-bindende protein) og danner et kompleks med calciumafhængige proteiner. Dette FKBP12-FK506-kompleks hæmmer calcineurinfosfataseaktiviteten, hvilket resulterer i nedsat cytokinproduktion og hæmning af T-lymfocytsignaltransduktion
• Tacrolimus hæmmer også transkriptionen for gener, der koder for IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF og TNF, som alle er involveret i de tidlige stadier af T-celleaktivering
• Denne forbindelse kan også hæmme frigivelsen af foruddannede mediatorer fra hudmastceller og basofiler og nedregulere udtrykket af FceRI på Langerhans-celler
Anvendelse
• Tacrolimus er blevet undersøgt in vitro for at forstå dens indvirkning på neutrofilproduktion og/eller overlevelse • . Det anvendes til at undertrykke inflammation i ulcerøse celler
• Det bruges som forskningsværktøj i kemisk inducerede dimeriseringsapplikationer i biologien
• Det er blevet brugt i in vitro-studier for at undersøge dets effekt på humane monocytafledte dentritiske celler
•
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104987-11-3
Molekylær formel C44H69NO12
Synonym FK-506; Fugimycin
Spezifikation
Mængde 500 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Interagerer med immunophilinerne cyclophilin og FKBP-12
Formel vægt 804,02 g/mol
Smeltepunkt 120 °C til 125 °C
Opløselighed Frit opløselig i DMSO eller ethanol; Dårligt opløselig i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Assay ≥99 %
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.