Få mere at vide
Tacrine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052317
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052317 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052317 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1982.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tacrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tacrine Hydrochloride
CAS 1684-40-8
Analyt- eller komponentnavne Tacrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9-aminoacridine hydrochloride, 5,6,7,8-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride, 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine hydrochloride, CI 970, Cognex, Hydroaminacrine, Romotal, THA, Tacrin hydrochloride, Tacrine hydrochloride, Tenakrin
InChI formel InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
SMIL Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 234.72
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.0924 g/mol