Få mere at vide
Tacrine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30461859
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461859 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461859 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1982.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tacrine Hydrochloride
CAS 1684-40-8
Analyt- eller komponentnavne Tacrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9-aminoacridine hydrochloride, 5,6,7,8-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride, 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine hydrochloride, CI 970, Cognex, Hydroaminacrine, Romotal, THA, Tacrin hydrochloride, Tacrine hydrochloride, Tenakrin
InChI formel InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 234.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 234.0924 g/mol