Få mere at vide
PURUS™ 60-lag Biohybrid™ Forureningskontrol måtter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15301992 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15301992 Hvid Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15301992 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PS 3636 64 W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1919.93 DKK
    1276.82 DKK / Pakke med 4
    Spare 643.11 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
PURUS™ Biohybrid™ Måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder fornyelige plantebaserede materialer, der giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Jordvenlig, GMO-fri, vedvarende plantebaseret Cardia Biohybrid™ materiale, der reducerer CO 2 -udledningen
  • Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
  • Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg
Dimensioner (L x B) 914 x 914 mm
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Mængde 60 lag pr måtte, 4 måtter pr sag
Overfladebelægning Almindelig tack
Tykkelse (engelsk) Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Tykkelse (metrisk) Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m