missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TACA, TRC

Artikelnummer. 17992465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992465 25 mg
17922115 100 mg
17921365 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00401025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38090-53-8
Molekylær formel C4 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 101.104
Synonym TACA, trans-4-Amino-2-butenoic Acid, trans-4-Aminocrotonic Acid, (E)-4-Amino-2-butenoic Acid, (2E)-4-Amino-2-butenoic Acid;
IUPAC navn (E)-4-aminobut-2-enoic acid
SMIL NC\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-trans-Aminocrotonic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3,5H2,(H,6,7)/b2-1+
Formel vægt 101.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.