Få mere at vide
TACA, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18045742
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045742 10 mg
18034132 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045742 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0181/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GABAA agonist; also GABA-T substrate and GABA uptake inhibitor
The trans-isomer of CACA. Potent GABAA agonist, GABA uptake inhibitor and substrate for GABA-T. Also GABAA-ρ agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38090-53-8
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.105
InChI nøgle FMKJUUQOYOHLTF-OWOJBTEDSA-N
Synonym taca, e-4-amino-2-butenoic acid, 4-aminobut-2-enoic acid, trans-4-aminocrotonic acid, t-4-aminocrotonic acid taca, chembl33086, dsstox_cid_25648, dsstox_rid_81026, dsstox_gsid_45648, 2e-4-aminobut-2-enoic acid
PubChem CID 5310987
IUPAC navn (E)-4-aminobut-2-enoic acid
SMIL C(C=CC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TACA
Mængde 10 mg
Formel vægt 101.1
Procent renhed >98%