Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99 %
Artikelnummer. 10311800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10311800 100 g Glasflaske 100g
10159959 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311800 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 428081000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54960-65-5257.301 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54960-65-5
Molekylvægt (g/mol) 257.301
Synonym N-Tris(hydroxymethyl)methyl-4-aminobutansulfonsyre
Tekniske data
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Procent renhed ≥98,5% (på vandfri basis)
Produktidentifikator
  • TABS