Få mere at vide
LNI™ Tablo S 152 bænk
Shop alle LNI Swissgas produkter
:
Tablo S 152 bænk; Mål (D x B x H): 810 x 1520 x 840 mm
Beskrivelse
- Designet uden rouging pumper eller støjende udstyr
- Lavet med kemisk resistent top, sidepaneler, hjul for nem flytning af systemet og justerbare nivelleringsfødder for stensikker stabilitet af bænken
- Med plads i forskellige dimensioner under toppen er TABLO bænke den ideelle løsning til at skabe et renere, ryddeligt og mere effektivt laboratoriearbejdsområde og spare plads
- Plads under topmål (D x B x H): 640 x 500 x 745 til 775 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bænk |
| Farve | Lysegrå |
| Justerbar | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Dimensioner (D x B x H) | 810 x 1520 x 840 mm |
| Til brug med (udstyr) | Analytiske instrumenter |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kemikalie resistent bordplade |
| Antal døre | Ingen |
| Antal skuffer | Ingen |
| Vis mere |