Få mere at vide
LNI™ Tablo M 132 bænk
Artikelnummer. 17801057 Shop alle LNI Swissgas produkter
:
Tablo M 132 bænk; Mål (D x B x H): 810 x 1320 x 840 mm
Artikelnummer. 17801057
Brand: LNI™ 2000.02.023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Instrumentlaboratoriebænk til LC, GC el ICP MS-systemer og LNI™ gasgeneratorer med kemikaliebestandig top.
  • Designet uden rouging pumper eller støjende udstyr
  • Lavet med kemisk resistent top, sidepaneler, hjul for nem flytning af systemet og justerbare nivelleringsfødder for stensikker stabilitet af bænken
  • Med plads i forskellige dimensioner under toppen er TABLO bænke den ideelle løsning til at skabe et renere, ryddeligt og mere effektivt laboratoriearbejdsområde og spare plads
  • Plads under topmål (D x B x H): 640 x 700 x 745 til 775 mm
Tekniske data
Produkttype Bænk
Farve Lysegrå
Justerbar Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 810 x 1320 x 840 mm
Til brug med (udstyr) Analytiske instrumenter
Rammemateriale Rustfrit stål
Inkluderer Kemikalie resistent bordplade
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
Stiktype EU-stil, UK-stil
garanti 24 måneder
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Rustfrit stål