Få mere at vide
LNI™ Tablo M 112 D bænk
Artikelnummer. 17870947 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
890 x 1120 x 840 mm
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17870947 890 x 1120 x 840 mm
1 options
Artikelnummer. 17870947 Leverandør LNI™ Leverandørnr. 2000.02.022D
Instrumentlaboratoriebænk til LC, GC el ICP MS-systemer og LNI™ gasgeneratorer med kemikaliebestandig top.
  • Designet uden rouging pumper eller støjende udstyr
  • Lavet med kemisk resistent top, sidepaneler, hjul for nem flytning af systemet og justerbare nivelleringsfødder for stensikker stabilitet af bænken
  • Med plads i forskellige dimensioner under toppen er TABLO bænke den ideelle løsning til at skabe et renere, ryddeligt og mere effektivt laboratoriearbejdsområde og spare plads
  • Plads under topmål (D x B x H): 640 x 700 x 745 til 775 mm
Tekniske data
Produkttype Bænk
Farve Lysegrå
Justerbar Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 890 x 1120 x 840 mm
Til brug med (udstyr) Analytiske instrumenter
Rammemateriale Rustfrit stål
Inkluderer Kemikalie resistent bordplade
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
Stiktype EU-stil, UK-stil
garanti 24 måneder
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Rustfrit stål