Beskrivelse
- Steel HardLine door with interchangeable hinges
- Ergonomic slimline handle
- Fitted lock
- Zinced, steel adjustable feet
- External digital temperature display
- Electronic control system
- Optical and acoustical warning system
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 133 l |
| Temperaturområde | -9°C to -26°C |
| Dørmateriale | Steel |
| Skabsmateriale | Steel |
| Farve | White |
| Model- | GGU1400-20 |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 83 H x 60 W x 61.5 D cm |
| Dybde (metrisk) interiør | 44.3 cm |
| Højde (metrisk) interiør | 67.6 cm |
| Bredde (metrisk) interiør | 47.4 cm |
| Vis mere |