missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tabimorelin, TRC

Artikelnummer. 30008440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008440 5 mg
30004103 10 mg
30003378 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0035005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 193079-69-5
Molekylær formel C32 H40 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 528.68
Synonym D-Phenylalaninamide, N-[(2E)-5-amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-dimethyl-, D-Phenylalaninamide, N-[(2E)-5-amino-5-methyl-1-oxo-2-hexenyl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-dimethyl- (9CI), N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-dimethyl-D-phenylalaninamide, NN 703, NNC 26-0703, Tabimorelin
IUPAC navn (E)-5-amino-N,5-dimethyl-N-[(2R)-1-[methyl-[(2R)-1-(methylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-naphthalen-2-yl-1-oxopropan-2-yl]hex-2-enamide
SMIL CNC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)C(=O)[C@@H](Cc2ccc3ccccc3c2)N(C)C(=O)\C=C\CC(C)(C)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tabimorelin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H40N4O3/c1-32(2,33)19-11-16-29(37)35(4)28(22-24-17-18-25-14-9-10-15-26(25)20-24)31(39)36(5)27(30(38)34-3)21-23-12-7-6-8-13-23/h6-18,20,27-28H,19,21-22,33H2,1-5H3,(H,34,38)/b16-11+/t27-,28-/m1/s1
Formel vægt 528.31
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.