missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tabimorelin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tabimorelin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H40N4O3/c1-32(2,33)19-11-16-29(37)35(4)28(22-24-17-18-25-14-9-10-15-26(25)20-24)31(39)36(5)27(30(38)34-3)21-23-12-7-6-8-13-23/h6-18,20,27-28H,19,21-22,33H2,1-5H3,(H,34,38)/b16-11+/t27-,28-/m1/s1 |
| Formel vægt | 528.31 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?