Få mere at vide
Tabimorelin-hemifumarat, TRC
Artikelnummer. 30138687
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138687 1 mg
30009707 10 mg
30010052 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0035051MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 242143-80-2
Molekylær formel C32H40N4O3.1/2C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 586.73
Synonym N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-Dimethyl-D-phenylalaninamide Hemifumarate, NN 703 Hemifumarate, NNC 26-0703 Hemifumarate
IUPAC navn (2S,5S)-2-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@]1(O)OC[C@H](O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tabimorelin Hemifumarate
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6-/m0/s1
Formel vægt 180.0634