missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Tabersonine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Tabersonine Hydrochloride |
| CAS | 29479-00-3 |
| Molekylær formel | C21H24N2O2 HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (5α,12R,19α)-2,3,6,7-Tetradehydroaspidospermidine-3-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3a-Ethyl-3a,4,6,11,12,13a-hexahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Tabersonine Hydrochloride, Tabersonin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2.ClH/c1-3-20-9-6-11-23-12-10-21(19(20)23)15-7-4-5-8-16(15)22-17(21)14(13-20)18(24)25-2;/h4-9,19,22H,3,10-13H2,1-2H3;1H/t19-,20-,21-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC[C@@]12CC(=C3Nc4ccccc4[C@@]35CCN(CC=C1)[C@@H]25)C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.9 |
| Formel vægt | 372.1605 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?