missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ TAAR8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA534244

Produktkode 15315131

  • 4365.00 DKK / 50µg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Marmoset (100%) Galago, Mouse (85%).

Trace amines are biogenic amines present in very low levels in mammalian tissues. Although some trace amines have clearly defined roles as neurotransmitters in invertebrates, the extent to which they function as true neurotransmitters in vertebrates has remained speculative. Trace amines are likely to be involved in a variety of physiological functions that have yet to be fully understood. Expressed in kidney and amygdala. Not expressed in other tissues or brain regions tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

TAAR8
Polyclonal
Unconjugated
TAAR8
G protein-coupled receptor 102; Gm1149; Gm230; GPR102; G-protein coupled receptor 102; mTaar8a; Q923; Ta10; Ta11; TA5; Ta7; TAAR8; Taar8a; Taar8b; Taar8c; Tar11; TaR-11; TAR5; TaR-5; TaR-8; TaR-8a; trace amine associated receptor 8; trace amine receptor 11; Trace amine receptor 5; trace amine receptor 8; trace amine receptor 8a; trace amine-associated receptor 8; Trace amine-associated receptor 8a; trace-amine-associated receptor 8a; Trar11; Trar5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83551
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.7 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q969N4
TAAR8
Synthetic 13 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human TAAR8.
50 μg
Primary
Human, Monkey
Antibody
IgG
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.