Få mere at vide
Vitlab™ TA II flaskedispenser
Artikelnummer. 15610935
Oversigt:
Med recirkulation
Uden recirkulation
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15610935
Brand: Vitlab™ 1627545
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vitlab™ TA II flaskedispenser designet til at opfylde de krævende renhedsstandarder, der kræves i sporanalyse.
  • Inkluderer: TA 2 dispenser (skruegevind GL 45) med justerbar variabel volumen, DE-M mærket, med kvalitetscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj, GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S 40 (PTFE) flaskeadaptere og instruktionsmanual
  • Kan anvendes med højt koncentrerede syrer og baser, såsom perchlorsyre, svovlsyre og salpetersyre
  • Med tantal fjeder
  • Den praktiske skruemekanisme og indvendige tandstang muliggør en hurtig, nem og præcis lydstyrkejustering
Tekniske data
Oversigt Med recirkulation