Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR ™II Vector og One Shot™ INV αF' Kemisk Kompetent E. coli
Beskrivelse
T7- og Sp6-promotorerne af pCRII-vektoren tillader in vitro- transskription af insertet for at producere sense- eller anti-sense-produkter. De TA Cloning Kit Dual Promoter bruger pCRII-kloningsvektoren og ExpressLink T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
- Hurtig og bekvem: 15-minutters ligering ved stuetemperatur
- Effektiv: blå/hvid afskærmning og> 80% kloner med korrekt insert
- Fleksibel: valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
- Problemfri: eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
- Strømlinet: kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
- 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
- T7- og Sp6-promotorer til in vitro RNA-transkription og sekventering
- Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
- M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
- Hvordan TA Cloning Virker \
- Taqpolymerase har ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-ender af PCR-produkter
- Lineariseret vektor leveret i dette sæt har enkelte 3'-deoxythymidin (T)-rester
- Tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektor
- Sætkonfigurationer
- TA Cloning Sættet tilbydes i en række forskellige konfigurationer: med One Shot INVF' Kemisk Kompetent E. coli (K2050-01 og K2050-40), One Shot TOP10F' Kemisk Kompetent E. coli (K2060-01 og K2060-40), og uden kompetente celler (K2750-20 og K2750-200 og K2750-40- og 0-aktionssæt)
Kloning, PCR Kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | INV αF ́ |
| Celletype | Kemisk kompetent E. coli |
| Kloningsmetode | TA Cloning |
| Indhold og opbevaring | Dette kit indeholder lineariseret pCR ™II vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller. Kompetente cellesæt indeholder One Shot™ kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid. Store One Shot™E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | PCR-kloning |
| Inkluderer | Lineariseret pCRII vektor, ExpressLink T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand, kontroller, One αShot INV F' kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supercoilet kontrolplasmid. |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttype | Kloningssæt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TA Cloning Kit, Dual Promoter, with pCRII Vector and One Shot INV
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride