Få mere at vide
SI Analytics™ TA 20 Plus udskiftelig enhed
Artikelnummer. 10103212 Shop alle SI Analytics produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10103212
Brand: SI Analytics™ 285211054
SI Analytics™ TA 20 Plus udskiftelig enhed er en brun glasflaske med en UV-beskyttende belægning til titranter.
  • Har en brun UV-beskyttelsesfrakke
  • Brun glasflaske til titrant
  • GL 45 gevindstørrelse
  • Inkluderer S 40 flaskeadapter, slanger, dryprør og titreringsspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udvekslingsenhed
Inkluderer Reagensflaske
Volumen (metrisk) 20 mL