missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

T863, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488028
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488028 10 mg
16470488 5 mg
16467806 100 mg
16433957 50 mg
16403746 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32219

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress T863 is an orally active, selective and potent DGAT1 (Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitor that interacts with the acyl-CoA binding site of DGAT1, and inhibits triacylglycerol synthesis in cells.

T863 is an orally active, selective and potent DGAT1 (Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitor that interacts with the acyl-CoA binding site of DGAT1, and inhibits triacylglycerol synthesis in cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale T863
Fysisk form Powder
CAS 701232-20-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26N4O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.75 mM)
SMIL O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC4=C(N)N=CN=C4OC3(C)C)C=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 394.47
Formel vægt 394.47
Procent renhed 95.06%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.